Documenti
8.17059
SAFC
Trietil citrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Trietil citrato, Estere trietilico dell’acido citrico
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-070-7
agenzia
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0025 hPa ( 25 °C)
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
viscous liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
294 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-55 °C
Temp. transizione
flash point 150 °C
Densità
1.135 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Di norma, il citrato di trietile è impiegato come regolatore di pH, antiossidante, agente tampone o come plasticizzante nei rivestimenti di prodotti farmaceutici.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Castor oil tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
83912
Castor oil
Etanolo absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00986
Etanolo
Acido oleico ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico