Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
1.02952
Supelco
Dimetil solfossido
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Metansolfinilmetano, metil solfossido, dimetil(ossido)solfuro, DMSO, DMSO
Scegli un formato
1 L
CHF 157.00
1 L
CHF 173.00
2.5 L
CHF 328.00
2.5 L
CHF 360.00
4 L
CHF 576.00
5 L
CHF 590.00
25 L
CHF 1’950.00
CHF 157.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 157.00
1 L
CHF 173.00
2.5 L
CHF 328.00
2.5 L
CHF 360.00
4 L
CHF 576.00
5 L
CHF 590.00
25 L
CHF 1’950.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-664-3
NACRES:
NA.05
CHF 157.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Potenza
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0002 meq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosità cinematica
2.14 cSt
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 87 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente usati nelle applicazioni di laboratorio molto impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE è conforme con l′ACS, le normative inerenti ai reagenti della Farmacopea Europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché con gli standard ISO.
Applicazioni
Il dimetilsolfossido viene utilizzata come solvente:
  • per sciogliere il substrato e per diluire il substrato fluorogeno[1]
  • per permeabilizzare cellule di V. natriegens o E coli.[2]
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Specifiche
Concentrazione di saturazione in aria: 8,0 g/m3 (20 °C)
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Direct detection of heterotrophic diazotrophs associated with planktonic aggregates
Eyal G et al.
Scientific Reports, 9, 9288-9288 (2019)
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
Guiomar R et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 282, 90-96 (2008)
Protocolli
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf