Documenti
1.02695
Supelco
Alcool benzilico
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
878307
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
202-859-9
NACRES:
NA.03
agenzia
according to Ph. Eur.
according to USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
435 °C
817 °F
tecniche
GC-HS: suitable
Impurezze
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 101 °C
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La gamma di solventi a purezza elevata SupraSolv® è stata sviluppata specificamente per la gascromatografia con campionamento dello spazio di testa (HS-GC) per l′analisi dei solventi residui (RS) nei principi attivi (API), negli eccipienti e nei prodotti farmaceutici, nel rispetto delle Linee Guida ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Q3C. “Impurezze: Linee Guida per i solventi residui”
Applicazioni
Solventi per l′analisi HS-GC di solventi residui appartenenti alle classi ICH 1, 2 e 3 secondo la Ph. Eur e la USP.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5%
Identità (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Acidità: ≤ 0,001 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,002 meq/g
Acqua: ≤ 0,1%
GC/HS (Ogni solvente residuo di classe 1 secondo ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Ogni solvente residuo di classe 2 secondo ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Ogni solvente residuo di classe 3 secondo ICH): ≤ 50 µg/g
Idoneo come solvente per l′analisi dei solventi residui di classe ICH 1, 2 e 3 secondo Ph Eur e USP.
Ogni componente non noto misurato contro il butil metil chetone fino all′anisolo è ≤ 10 µg/g.
L′acido formico, l′acido acetico, la dimetilacetammide e il dimetilsolfossido non vengono rilevati.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Alcool benzilico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1061901
Alcool benzilico
Alcool benzilico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000167
Alcool benzilico
Alcool benzilico phyproof® Reference Substance
PHL89164
Alcool benzilico