Documenti fondamentali
1.02276
Supelco
Ammonium cerium(IV) nitrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Ammonium cerium(IV) nitrate, di-Ammonium-hexanitratocerate(IV), Cerium(IV) ammonium nitrate
Scegli un formato
100 G
CHF 174.00
1 KG
CHF 965.00
CHF 174.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 174.00
1 KG
CHF 965.00
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
240-827-6
NACRES:
NA.21
CHF 174.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
Stato
crystalline
Potenza
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L in H2O)
Punto di fusione
>400 °C
Solubilità
919-1020 g/L
Densità
2.49 g/cm3 at 24 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ce+4].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].N.N
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • A chemiluminescence method for screening of fluoroquinolones in milk samples based on a multi-pumping flow system.: This study presents a method for detecting fluoroquinolones in milk, using a multi-pumping flow system integrated with chemiluminescence detection facilitated by ammonium cerium(IV) nitrate. The research highlights the application of ammonium cerium(IV) nitrate in enhancing chemiluminescence and improving detection limits in food safety assays (Vakh et al., 2019).
Risultati analitici
Assay (potentiometric, (NH₄)₂ [Ce(NO₃)₆!: ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3