1.02245
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Acid digest of casein from bovine milk, 7.0-8.5% Nitrogen, 5.0-6.5% Amino
Sinonimo/i:
Casein hydrolysate, Casein peptone, hydrolyzed casein, enzymatic casein hydrolysate,
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Casein hydrolysate, acid hydrolyzed, suitable for microbiology
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Saggio
7.0-8.5% amino-nitrogen basis (purity)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
pH
4.7-5.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
310 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (NIR): passes test
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 7.0 - 8.5 %
pH-value (5 %; water): 4.7 - 7.0
Amino nitrogen (as N): 5.0 - 6.5 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 58 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1