Documenti fondamentali
1.02139
Millipore
Envirocheck Contact YM(R)
ready-to-use, for yeasts, for molds
Sinonimo/i:
Analisi microbiologiche con agar ai peptoni di soia e caseina, Envirocheck Contact YM (Lieviti e muffe), Kit Contact YM per l’individuazione di microrganismi, Kit analitico Envirocheck YM, Kit per analisi microbiologiche, Sistema per la determinazione di lieviti e muffe, Spatole per indagini microbiologiche, Vetrini da contatto per lieviti e muffe ricoperti di agar CASO (digerito di soia e caseina)
Scegli un formato
10 UNITS
CHF 62.80
CHF 62.80
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 UNITS
CHF 62.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
CHF 62.80
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Envirocheck
Stato
solid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 10 slides
Produttore/marchio commerciale
Envirocheck
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry.)
applicazioni
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Temperatura di conservazione
2-30°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
I vetrini Envirocheck Contact Yeasts and Molds consentono di operare determinazioni semiquantitative dei microrganismi sulle superfici e nei liquidi. Le spatole flessibili di cui sono costituiti sono ricoperte di agar ai peptoni di soia e caseina per l′analisi di lieviti e muffe. Sul lato A ricoperto di agar CASO (digerito di soia e caseina) contenente lo 0,05% di trifenil tetrazolio cloruro (TTC), la formazione di colonie rosse è indice di crescita batterica; il colore è dovuto alla formazione di formazano, un composto rosso prodotto dalla riduzione del TTC. Il lato B è ricoperto di agar rosa bengala cloramfenicolo che inibisce la crescita batterica e riduce ampiezza e altezza delle colonie di muffa, evitando che i funghi a crescita lenta vengano coperti dalle specie che crescono più rapidamente.
Applicazioni
I vetrini Envirocheck Contact YM(R) possono essere utilizzati per l′individuazione di lieviti e muffesulle superfici e nei liquidi di campioni ambientali e di derrate alimentari. Sono adatti per finalità di monitoraggio industriale e ambientale.
Caratteristiche e vantaggi
  • Non congelare. Una volta congelato, l′agar mostra una superficie increspata e non può più essere utilizzato.
  • Per prevenire la condensazione, evitare rapidi sbalzi di temperatura e sollecitazioni meccaniche.
  • Durante la conservazione, i vetrini non devono essere collocati vicino a fonti di calore come frigoriferi con condensatori che emettono calore.
Risultati analitici
Contare il numero di colonie su entrambi i lati della spatola. Agar CASO con TTC: contare il numero di colonie per ottenere la conta batteria aerobica totale (TVC). Agar rosa bengala cloramfenicolo: contare il numero di colonie per ottenere la contaminazione fungina (le colonie di lieviti sono rosso-rosa)
Sterilità: test superato
pH/primo lato (25  °C): 6,6-7,3
pH/secondo lato (25  °C): 6,2-7,0
Crescita/primo lato
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
buona
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): discreta/buona
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): assente/scarsa
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): assente/scarsa
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): buona
- Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): buona
Crescita/secondo lato
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
assente
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): assente
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): buona
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): buona
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): inibita
- Aspergillus brasiliensis (precedentemente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): buona
Incubazione: 48 ore; 28 °C; aerobico; Aspergillus fino a 72 ore
Note legali
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.