Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 356.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Cresyl Violet acetate, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
140-143 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description certified by the BSC | description certified by the BSC |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| color dark green | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form crystalline powder |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cresyl Violet acetate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?