100105
A23187 free acid
from Streptomyces chartreusensis, ≥98% (TLC), solid, mitochondrial ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, Calcimycin
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 1639
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c(ccc1)C(=O)C([C@H]2OC3(O[C@H]([C@H](CC3)C)Cc4nc5c([o]4)ccc(c5C(=O)O)NC)[C@@H](C[C@H]2C)C)C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mitochondrial ATPase
Attenzione
Nota sulla preparazione
Altre note
Saunders, M.J., and Hepler, P.K. 1982. Science217, 943.
Pressman, B.C. 1976. Annu. Rev. Biochem. 45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974. Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W., and Lardy, H.A. 1972. J. Biol. Chem. 247, 6970.
WGK 3