07-181
Anti-AMPK α-pan Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKAA1(5562)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat liver preparation
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1