06-680-AF555
Anti-Androgen Receptor Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected androgen receptor in T47D human breast cancer cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2