Documenti fondamentali
06-599-AF647
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-istone H3, coniugato con Alexa Fluor 647
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
Sinonimo/i:
H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (not specified)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche che costituiscono la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. La fibra cromatinica è composta da unità ripetitive, note come nucleosomi, che comprendono un ottamero di istoni centrali (due unità ciascuna di H2A, H2B, H3 e H4), attorno ai quali è avvolto il DNA. L'istone H3 presenta un dominio globulare principale e una lunga coda N-terminale. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modificazioni comprendono l′attacco tramite legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina. L'istone H3 viene fosforilato in modo specifico sia durante la mitosi che la meiosi, secondo schemi precisamente coordinati nello spazio e nel tempo. Queste fosforilazioni vengono avviate in diverse fasi della divisione cellulare. Le varianti dell'istone H3 (H3.1, H3.2 e H3.3) sono state associate alla memoria epigenetica dello stato cellulare. I pattern genomici dell′istone H3 dipendono dalla sequenza amminoacidica e cambiano con la differenziazione cellulare nei loci regolati dallo sviluppo.
Specificità
Altre omologie: Prevista reattività crociata con molte specie dato che la sequenza è molto conservata.
L′anticorpo riconosce l′istone H3 con acetilazione della Lys9 e/o Lys14.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide sintetico corrispondente alla sequenza N-terminale dell'istone H3 umano con acetilazione della Lys9 e Lys14.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:100 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H3 in cellule NIH/3T3.
Questo anticorpo anti-acetil-istone H3, coniugato con Alexa Fluor 647, è stato convalidato per la rivelazione dell′acetil-istone H3 in immunocitochimica.
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule A431.
Saggio immunocitochimico: questo anticorpo diluito 1:100 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H3 in cellule A431.
Descrizione del bersaglio
17 kDa, osservato
Stato fisico
Anticorpo di coniglio purificato, coniugato, in tampone contenente PBS, BSA 15 mg/mL e azoturo di sodio allo 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2