06-556
Anti-Kip2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, bovine
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1C(1028)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1