Vai a
PKH67GL
Kit linker cellulare PKH67 fluorescente verde per la marcatura generale della membrana cellulare
Distributed for Phanos Technologies
Sinonimo/i:
Green PKH membrane labeling kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2350.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
CHF 2350.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
protect from light
technique(s)
live cell imaging : suitable
fluorescence
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Il kit serve alla marcatura generale delle membrane cellulari. Il PKH67 ha una coda di carbonio alifatica più lunga del PKH1 e del PKH2, gli altri due coloranti verdi precedentemente descritti per il tracking cellulare in vitro e in vivo. Sulla base della maggiore lunghezza della coda, gli studi in-house hanno mostrato costantemente un trasferimento cellula-cellula ridotto per il PKH67 rispetto al PKH2.
È stata osservata una lenta perdita di fluorescenza negli studi condotti in vivo con PKH1 e PKH2. Il PKH67 può mostrare proprietà simili dal momento che questo comportamento sembra essere caratteristico dei coloranti linker cellulari verdi ma non di quelli rossi. La correlazione tra la ritenzione della membrana cellulare in vitro e l′emivita della fluorescenza in vivo nelle cellule che non si dividono prevede un′emivita della fluorescenza in vivo di 10-12 giorni per il PKH67. Altri coloranti linker cellulari con emivite analoghe sono stati utilizzati per monitorare il traffico di linfociti e macrofagi in vivo nell′arco di 1-2 mesi. Questo suggerisce che il PKH67 potrebbe essere utile anche per gli studi di tracking in vivo di durata moderata.
Il kit PKH67 Green Fluorescent Cell Linker per la marcatura aspecifica della membrana cellulare è stato utilizzato:
  • per marcare e quindi studiare gli esosomi espulsi dalle cellule nel cancro della mammella triplo negativo
  • per marcare le cellule apoptotiche al fine di studiare il ruolo del recettore ανβ5 nel legame e nell′internalizzazione delle cellule apoptotiche
  • nell′imaging in fluorescenza.
Other Notes
Per ulteriori dettagli tecnici sui coloranti linker cellulari fluorescenti PKH e CellVue®, inclusa un′ampia bibliografia, fare clic qui.
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MINI67PKH26GLMINI26
description
Distributed for Phanos Technologies
description
Distributed for Phanos Technologies
description
Distributed for Phanos Technologies
description
Distributed for Phanos Technologies
technique(s)
live cell imaging : suitable
technique(s)
live cell imaging : suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
live cell imaging : suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, live cell imaging : suitable
fluorescence
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
fluorescence
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
fluorescence
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
fluorescence
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Diluent C 6 x 10
  • PKH67 Cell Linker in ethanol .5 mL
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. I mark mitochondria for injection with PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling. I want to use another dye to mark another type of mitochondria and inject them together in the same fish egg. Is PKH67 ok for this like PKH26?
    1 answer
    1. Yes, Product PKH67 would be suitable for this application. In this paper, both Products PKH26 and PKH67 are used in a similar application:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5679712/
      Helpful?
  2. What can be the alternative for removing excess dye after labeling of exosomes using PKH67 dye apart from ultracentrifugation?
    1 answer
    1. Excess dye is bound to serum or albumin which is added to the cell/dye mixture as a stop reaction. The recommended clean up or dye removal is by standard centrifugation (400 x g for 10 minutes, wash, and repeat). See the Product Information Sheet, page 3, bullet point 8 for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/984/984/pkh67glbul.pdf
      Alternate methods for excess dye removal have not been investigated.
      Helpful?
  3. Can we remove the excess PKH67 DYE used for the labeling of exosomes using exosome spin column rather than ultracentrifugation.
    1 answer
    1. The recommended exosome labeling protocol has been optimized to assure the best possible results. The use of exosome spin columns with the PKH and CellVue products has not been validated. See below for a link to our exosome labeling protocol. A spin column method may not offer the best results.
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/imaging-analysis-and-live-cell-imaging/exosome-labeling-pkh
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What method of fixation can be used for tissue/cells with the PKH Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling dyes?
    1 answer
    1. A protocol for visualization of tissue sections can be found in the technical bulletin.  For visualization of stained cells by immunofluorescence or flow cytometry, the cells can be fixed in 2% paraformaldehyde for 15 minutes. The use of other organic solvents will extract the dye from the cells.  If internal labeling is desired, the cells can be permeabilized with saponin (50-75 μg/mL). Here is the link to the Troubleshooting Guide.
      Helpful?
  6. How many cells can be stained with Product PKH67GL, Green Fluorescent Cell Linker Kit?
    1 answer
    1. This kit can stain 50 × 107 cells if used as directed (1 × 107 cells stained with 2 × 10-6 M PKH67).
      Helpful?
  7. When using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, how long will the cells remain stained after treatment?
    1 answer
    1. Labeled cells that have been washed can be visualized in culture up to 100 days after staining (for non-dividing cells). The dye itself is stable and will divide equally when the cells divide. After staining with PKH dyes, you can observe as many as 8 divisions depending on how brightly the cells were stained initially and the amount of surface area on the cells. Most commonly, 4-6 divisions can be visualized.
      Helpful?
  8. Will Product PKH67, Green Fluorescent Cell Linker Kit, stain dead cells?
    1 answer
    1. As long as the cell has an intact membrane, the PKH76 dye can label the cell.
      Helpful?
  9. What is the excitation and emission spectra for Product PKH67GL, Green Fluorescent Cell Linker Kit?
    1 answer
    1. The spectra can be found on the product insert.The product has a maximum excitation at 490 nm and maximum emission at 502 nm.
      Helpful?
  10. Does the dye leak from the cells after labeling when using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling?
    1 answer
    1. In general, slow loss of fluorescence has been observed with PKH1 and PKH2 in in vivo studies and it is likely that PKH67 may also slowly lose fluorescence. Leakage (or loss of staining intensity) may also occur due to cell-to-cell transfer of the dye. The most common cause of cell-to-cell dye transfer is inadequate washing of the cells. Wash cells 3-5 times after labeling and transfer samples to new tubes between washes.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  