Documenti fondamentali
05-725
Sigma-Aldrich
Anti-53BP1 Antibody, clone BP18
ascites fluid, clone BP18, Upstate®
Sinonimo/i:
Anti-Anti-53BP1, Anti-Anti-TDRD30, Anti-Anti-p202, Anti-Anti-p53BP1
Scegli un formato
200 μL
CHF 424.00
CHF 424.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1153
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 424.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 424.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1153
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BP18, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53BP1(7158)
mouse ... Trp53Bp1(27223)
Specificità
53BP1
Immunogeno
Mix of three GST fusion proteins corresponding to residues 1-337, 338-671, and 1331-1664, respectively, of human 53BP1
Applicazioni
Detect 53BP1 with Anti-53BP1 Antibody, clone BP18 (Mouse Monoclonal Antibody), that has been shown to work in IP & WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Qualità
routinely evaluated by immunoblot on whole cell lysates from HeLa cells
Descrizione del bersaglio
~250kDa
Stato fisico
Ascites
mouse ascites IgM containing 0.05% sodium azide and 30% glycerol
Stoccaggio e stabilità
2 years at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Maria Pinkerneil et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(2), 299-312 (2016-01-17)
Class I histone deacetylases HDAC1 and HDAC2 contribute to cell proliferation and are commonly upregulated in urothelial carcinoma. To evaluate whether specific inhibition of these enzymes might serve as an appropriate therapy for urothelial carcinoma, siRNA-mediated knockdown and specific pharmacologic
Maria Pinkerneil et al.
Targeted oncology, 11(6), 783-798 (2016-06-03)
Targeting of class I histone deacetylases (HDACs) exerts antineoplastic actions in various cancer types by modulation of transcription, upregulation of tumor suppressors, induction of cell cycle arrest, replication stress and promotion of apoptosis. Class I HDACs are often deregulated in
Irene M Ward et al.
Molecular and cellular biology, 23(7), 2556-2563 (2003-03-18)
53BP1 is a p53 binding protein of unknown function that binds to the central DNA-binding domain of p53. It relocates to the sites of DNA strand breaks in response to DNA damage and is a putative substrate of the ataxia
Maria Pinkerneil et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1655, 289-317 (2017-09-11)
Mutations, dysregulation, and dysbalance of epigenetic regulators are especially frequent in urothelial carcinoma (UC) compared to other malignancies. Accordingly, targeting epigenetic regulators may provide a window of opportunity particularly in anticancer therapy of UC. In general, these epigenetic regulators comprise
I Rappold et al.
The Journal of cell biology, 153(3), 613-620 (2001-05-02)
The tumor suppressor p53 binding protein 1 (53BP1) binds to the DNA-binding domain of p53 and enhances p53-mediated transcriptional activation. 53BP1 contains two breast cancer susceptibility gene 1 COOH terminus (BRCT) motifs, which are present in several proteins involved in