Documenti
SCM300
Sigma-Aldrich
Reagente per la dissociazione degli organoidi 3dGRO®
Chemically defined enzyme-free organoid dissociation solution.
Sinonimo/i:
Organoid passaging reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Descrizione generale
Gli organoidi sono aggregati cellulari in 3D coltivati in-vitro derivati da tessuti primari o cellule staminali. Sono in grado di autorinnovarsi, auto-organizzarsi e di esibire le funzionalità di un organo. Essi riescono a superare i limiti insiti nei sistemi modello in 2D fornendo:
composizione e architettura simili a quelle al tessuto primario: gli organoidi ospitano una piccola popolazione di cellule staminali in grado di autorinnovarsi (come le cellule staminali delle cripte intestinali) che possono dare origine a cellule di tutti i principali lignaggi cellulari, con una frequenza simile a quella osservata in condizioni fisiologiche.
modelli rilevanti delle condizioni presenti in-vivo: gli organoidi rappresentano dei sistemi modello biologicamente più rilevanti rispetto ai modelli tradizionali e consentono di modificare i componenti e l′espressione genica della nicchia.
sistema stabile per coltivazioni durature: Gli organoidi possono essere crioconservati in biobanche ed espansi indefinitamente sfruttando la capacità di autorinnovamento e differenziazione delle popolazioni di cellule staminali in essi presenti.
Il reagente di dissociazione degli organoidi 3dGRO è una soluzione proprietaria di dissociazione chimicamente definita e priva di enzimi, utilizzata per il passaggio di più tipi di cellule organoidi (ad esempio organoidi intestinali di topo, organoidi di colon e polmone umani). Grazie alla sua natura chimicamente definita, il reagente produce risultati stabili nei passaggi degli organoidi. Il reagente per la dissociazione di organoidi 3dGRO può essere utilizzato in combinazione con il supplemento di terreno condizionato con R spondina-1 3dGRO (SCM104) per isolare e far passare gli organoidi intestinali primari dei topi o in combinazione con il terreno di espansione per organoidi del colon derivato da iPSC umane 3dGRO (SCM304) per espandere gli organoidi del colon derivati da iPSC umane (SCC300).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Ricerca su cellule staminali
Soluzione di dissociazione degli organoidi chimicamente definita e priva di enzimi.
Qualità
Aspetto: Limpido, liquido
Osmolalità: 340-370 mOsm
Test di sterilità: nessuna crescita/passaggio
Endotossine; <2 EU/ml
pH: 7,2-7,4
Stoccaggio e stabilità
Conservare il reagente di dissociazione degli organoidi 3dGRO a temperatura ambiente. Suddividere in aliquote di lavoro prima dell'uso per evitare problemi di contaminazione dei reagenti.
Note legali
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Accutase&#174; sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A6964
Accutase®
Gel EMC liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E1270
Gel EMC
Y-27632 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Y0503
Y-27632
Articoli
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolli
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.