SAB4200720
Anti-β-Catenin antibody, Mouse monoclonal
clone 15B8, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CTNNB1, Anti-armadillo
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15B8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~94 kDa
Reattività contro le specie
chicken, mouse, human, rat, monkey, hamster, bovine, canine
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cell line extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF7 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)