This antibody has been tested for suitability in immunocytochemistry as shown in the image and citation below:
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8E7, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
General description
Il sequenziamento della β-catenina ha permesso di assegnarla alla famiglia delle proteine armadillo, caratterizzate dalla presenza di più copie del cosiddetto dominio armadillo ripetuto che è specifico per il legame proteina-proteina. Nelle persone affette da carcinoma basocellulare è stata riscontrata un′aumentata espressione della β-catenina e questa proteina contribuisce alla proliferazione dei tumori correlati. Quando la β-catenina non è associata alle caderine e alla α-catenina, può interagire con altre proteine come la ICAT (Catenin Beta Interacting Protein 1 ) e la APC (Adenomatosis Polyposis Coli).
Evidenze emerse di recente suggeriscono un ruolo importante della β-catenina in vari ambiti della biologia del fegato, quali lo sviluppo epatico (sia embrionale che postnatale), la rigenerazione epatica dopo epatectomia parziale, l′epatomegalia indotta da HGF, la zonazione epatica e la patogenesi del cancro del fegato.
Immunogen
Application
Con questo anticorpo un laboratorio indipendente ha ottenuto positività anche all′immunocolorazione per la beta-catenina in cellule 293T trattate con LiCl e fissate in metanolo (Staal, Frank J. T., 2002).
Citometria a flusso: La concentrazione ottimale di questo anticorpo nei saggi di citometria a flusso è risultata di 1 μg/mL.
immunoistochimica: Questo anticorpo è stato usato in immunoistochimica su un array di tessuto di carcinoma colorettale alla diluizione 1:300.
Un laboratorio indipendente con questo anticorpo ha ottenuto anche la rivelazione della beta-catenina in sezioni embrionali di topo (Van Noort, M., 2002).
Epigenetica & funzione nucleare
Fattori di trascrizione
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione.
Analysis Note
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,2-2 µg/mL ha permesso di rivelare la β-catenina in lisati per RIPA di cellule A431.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| clone 8E7, monoclonal | clone 7F7.2, monoclonal | clone 5H10, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity rat, human | species reactivity several mammalian species |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form whole antiserum |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Does this antibody work for immunofluorescence protocols using either frozen or formalin fixed tissues?
1 answer