MAB3060
Anti-Paxillin Antibody, clone 349
clone 349, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-AW108311, Anti-AW123232, Anti-Pax
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
349, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, canine, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
ELISA
Immunohistochemistry 1:900 in Placenta
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL:
For western blot, load 5-10 μg of whole cell lysate prepared from the human epidermoid carcinoma cell line, A431.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1