Documenti fondamentali
05-386
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, V284
Sinonimo/i:
Anti-CMD1W, Anti-CMH15, Anti-HEL114, Anti-MV, Anti-MVCL
Scegli un formato
200 μG
CHF 463.00
CHF 463.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1086
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
CHF 463.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 463.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1086
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-vinculina, clone V284, clone V284, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V284, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse, rabbit, chicken
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCL(7414)
Specificità
Vinculina
Immunogeno
Vinculina umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-vinculina, clone V284, rileva i livelli di vinculina ed è stato descritto in letteratura & convalidato per IP, WB & IH.
Sottocategoria di ricerca
Trasmissione del segnale nel citoscheletro
Qualità
Valutata abitualmente mediante immunoblotting su lisati in tampone RIPA di cellule A431 umane, lisati di fibroblasti embrionali di pollo (CEF) o fibroblasti 3T3/A31 di topo
Descrizione del bersaglio
117 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
PBS, pH 7,4, contenente lo 0,05% di azoturo di sodio e BSA 1 mg/ml
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Paul G Leonard et al.
Nature chemical biology, 12(12), 1053-1058 (2016-10-25)
Despite being crucial for energy generation in most forms of life, few if any microbial antibiotics specifically inhibit glycolysis. To develop a specific inhibitor of the glycolytic enzyme enolase 2 (ENO2) for the treatment of cancers with deletion of ENO1
Unique morphology and focal adhesion development of valvular endothelial cells in static and fluid flow environments.
Butcher, JT; Penrod, AM; Garcia, AJ; Nerem, RM
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology null
X Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(32), 30285-30292 (2001-05-31)
The L-type calcium channel is the major calcium influx pathway in vascular smooth muscle and is regulated by integrin ligands, suggesting an important link between extracellular matrix and vascular tone regulation in tissue injury and remodeling. We examined the role
Ryan D'Souza et al.
Endocrinology, 150(4), 1861-1869 (2008-12-20)
Spermiation is the final phase of spermatogenesis leading to release of mature spermatids into the lumen of the seminiferous tubules. Morphologically, it involves a series of events, namely removal of excess spermatid cytoplasm, removal of ectoplasmic specialization, formation of tubulobulbar
Millie Shah et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 16(4 suppl 1), S244-S262 (2017-02-09)
Cellular responses to stimuli involve dynamic and localized changes in protein kinases and phosphatases. Here, we report a generalized functional assay for high-throughput profiling of multiple protein phosphatases with subcellular resolution and apply it to analyze coxsackievirus B3 (CVB3) infection