04-001
Anti-JAK2 Antibody, clone 8E10.2
clone 8E10.2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Janus kinase 2, Tyrosine kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry(Paraffin):
A previous lot of this antibody was used in immunohistochemistry(paraffin) staining with eptiope retrieval: Human Cancer Array.
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
L6 cell lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato