03-186
HDAC8 human recombinant
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Saggio
>50% (SDS-PAGE)
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Descrizione generale
Applicazioni
Proprietà fisiche
Stato fisico
Unit Definition: 1U = 1 pmol/min at 37°C using a standard flourometric activity assay to measure deacetylation activity