Documenti fondamentali
5.31711
Sigma-Aldrich
DOT1L Inhibitor, SYC-522
Sinonimo/i:
DOT1L Inhibitor, SYC-522, Histone methyltransferase DOT1L Inhinitor, SYC-522
Scegli un formato
5 MG
CHF 200.00
CHF 200.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 200.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H40N8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 200.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
500 pM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to light yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell permeable S-adenosyl-L-methionine (SAM) derivative that acts as a highly potent and selective inhibitor of histone 3-lysine79 (H3K79) methyltransferase DOT1L (Ki = 500 pM ) and inhibits H3K79 methylation. Does not affect the activity of PRMT1, CARM1 and SUV39H1 (IC50 >100 µM). Blocks cell cycle at the G0/G1 phase. Although it does not induce apoptosis, it sensitizes MLL rearranged leukemia cells to chemotherapeutic agents (mitoxantrone, etoposide, cytarabine) to cause apoptotic cell death. Shown to down-regulate the expression of HOXA9 and MEIS1, leukemia-relevant genes, by over 50%.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
DOT1L
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Liu, W., et al. 2014. PLoS One.9, e98270.
Anglin, J.L., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 8066.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3