T-118
Trifluoperazine N-ß-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C27H32F3N3O6S/c1-33(25-23(36)21(34)22(35)24(39-25)26(37)38)13-11-31(12-14-33)9-4-10-32-17-5-2-3-6-19(17)40-20-8-7-16(15-18(20)32)27(28,29)30/h2-3,5-8,15,21-25,34-36H,4,9-14H2,1H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
AFYPHWNGUDUHIW-ARXROMJUSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C