Documenti fondamentali
S-054
Supelco
JWH-018 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 171.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H23NO2
Peso molecolare:
357.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CN(CCCCCO)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H23NO2/c26-16-7-1-6-15-25-17-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-8-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-5,8-14,17,26H,1,6-7,15-16H2
UGHBAICDASCCIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A primary urinary metabolite of JWH-018, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture K2 or Spice. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxy metabolite of JWH-018.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)