Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 214.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 214.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
biological source
human
Quality Segment
form
solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
Physical form
Solution containing 0.01% sodium azide.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NFκB (p50) Control Peptide human
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?