Vai a
S-047
Spice Cannabinoid Mix 3 solution
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Synthetic Cannabinoid Blend Mix 3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 362.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
CHF 362.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
100 μg/mL each component in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
A certified multi-component solution mix of Spice cannabinoids RCS-4, RCS-8, JWH-015, JWH-203, JWH-210, and AM2233. This mix is suitable as starting material for calibrators and controls in Spice cannabinoid testing methods by GC/MS or LC/MS for urine drug testing, forensic analysis, and clinical toxicology applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)