Documenti fondamentali
870744P
Avanti
20:5 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870744P, powder
Sinonimo/i:
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
Scegli un formato
5 MG
CHF 439.00
CHF 439.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 439.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H73N10O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1103.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 439.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870744P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870744P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H64N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-32(50)69-25-24-43-31(49)22-23-44-39(53)36(52)41(2,3)27-62-68(59,60)65-67(57,58)61-26-30-35(64-66(54,55)56)34(51)40(63-30)48-29-47-33-37(42)45-28-46-38(33)48;;;/h5-6,8-9,11-12,14-15,
QCDQAUBOSVTHRQ-RWZJTUFVSA-N
Applicazioni
20:5 Coenzyme A has been used in lipidomics analysis of fatty acid-coenzyme A (FA-CoA) by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870744P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lipidomics analysis of long-chain fatty acyl-coenzyme As in liver, brain, muscle and adipose tissue by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Morin-Rivron D, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(4), 344-350 (2017)