870728P
Avanti
22:6 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870728P, powder
Sinonimo/i:
docosahexaenoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870728P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870728P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-34(52)71-27-26-45-33(51)24-25-46-41(55)38(54)43(2,3)29-64-70(61,62)67-69(59,60)63-28-32-37(66-68(56,57)58)36(53)42(65-32)50-31-49-35-39(44)47-30-48-40(35)50;;;/h5-6,8-9,11-12,
CTZVGYDJDPNALD-KEZPMSFUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)