Key Documents
860563P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H89N4O10PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
945.28
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860563P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860563P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Applicazioni
18:1-12:0 Biotin PC is suitable for use in the preparation of liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)