860524P
Avanti
C24 Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860524P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860524P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860524P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,40-41,44-45H,3-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b37-35+/t40-,41+/m0/s1
ZJVVOYPTFQEGPH-AUTSUKAISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the generation of small unilamellar vesicles
- as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry for ceramide quantification from rat samples
- to test its effect on mitochondrial stress response in worms
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto