860679P
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860679P, powder
Sinonimo/i:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860679P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860679P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
VJSBNBBOSZJDKB-PVDQZAGSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)