858122P
Avanti
16:0 Lyso PG
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/0:0); 110711
Saggio
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (858122P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858122P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 858122P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)