858124P
Avanti
18:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/0:0); 110713
Descrizione
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Saggio
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (858124P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858124P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)