857328P
Avanti
18:1 Cyclic LPA
1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857328P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857328P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C21H39O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)25-18-20-19-26-28(23,24)27-20;/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3,(H,23,24);1H3/b10-9-;/t20-;/m1./s1
BQDHONSGIYYBPK-JGSYTFBMSA-N
Descrizione generale
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)