Documenti
855175P
Avanti
06:0 Lyso PC
1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/0:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H30NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.36
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (855175P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 855175P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C14H30NO7P/c1-5-6-7-8-14(17)20-11-13(16)12-22-23(18,19)21-10-9-15(2,3)4/h13,16H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
WDNDPXJAUNUOFK-CYBMUJFWSA-N
Descrizione generale
06:0 Lyso PC is a natural lysophosphatidylcholine.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855175P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended