850458P
Avanti
16:0-18:2 PC
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (850458P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850458P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850458P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- has been used in liposomes for standard cell-free translation
- has been used in the extraction of serum lipids and in peroxisome proliferator-activated receptor-δ (PPAR-δ) assay
- might be used to study the effects of phosphatidylcholines (PCs) on lubrication of damaged mesothelium
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)