850458C
Avanti
16:0-18:2 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850458C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850458C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (850458C-25mg)
25 mg/mL (850458C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash