878112P
Avanti
C16-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112P, powder
Sinonimo/i:
1-O-hexadecyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (878112P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112P
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol