850373C
Avanti
24:0 PC
1,2-dilignoceroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-ditetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:0/24:0) ; 110929
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850373C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850373C
Concentrazione
10 mg/mL (850373C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in short-chain micelles, longer-chain oriented multilayers and in Langmuir monolayers for structural studies[1]
- as an acyl chain lipid in microbubble condensed droplets (MCDs) and characterization studies[3]
- in phosphatidylcholine bilayer preparation for Raman spectroscopy studies[4]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)