850371C
Avanti
22:0 PC
1,2-dibehenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-didocosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/22:0)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850371C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850371C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850371C
Concentrazione
10 mg/mL (850371C-25mg)
25 mg/mL (850371C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C52H104NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h50H,6-49H2,1-5H3
HRTBOPUWPUXROO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effects on non-amyloidogenic processing of amyloid precursor protein (APP)/α-secretase activity[2]
- to prepare a lipid monolayer to study whether ligand is specifically targeted to domains containing Cu(II)-iminodiacetate lipid (Cu-PSIDA)[3]
- as a lipid standard for the quantification of lipid species from lipid droplets by hydrophilic interaction liquid chromatography-high performance liquid chromatography (HILIC-HPLC) [4]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)