850372C
Avanti
23:0 PC
1,2-ditricosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
PC(23:0/23:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850372C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850372C
Concentrazione
10 mg/mL (850372C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C54H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
XGMMADXONKETMF-OIVUAWODSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in unilamellar liposomes preparation to study its interaction with single-strand phosphorothioate oligonucleotides (ONs)
- as an internal standard to validate the extracted lipids from bovine plasma
- as an internal standard to quantify fatty acids and cholesterol in H1299 cells
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3