Documenti fondamentali
850333P
Avanti
16:0 2-PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,3-dipalmitoyl-rac-glycero-2-phosphocholine
Scegli un formato
5 MG
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 225.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
734.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850333P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)