800816C
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycerol; DG(16:0/16:0/0:0)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (800816C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800816C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816C
Concentrazione
2 mg/mL (800816C-10mg)
5 mg/mL (800816C-25mg)
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)