Documenti fondamentali
810351P
Avanti
22-NBD 25-hydroxycholesterol
Sinonimo/i:
22-[N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)]-25-hydroxy-23-azacholesterol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H46N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.73
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810351P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
fluorescent lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](CN(CC(C)(C)O)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Applicazioni
Fluorescence
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810351P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)