Documenti fondamentali
810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810252P, powder
Sinonimo/i:
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
Scegli un formato
1 MG
CHF 337.00
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 337.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H70N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
747.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810252P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)