Documenti
810300P
Avanti
TopFluor DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H71BF2N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.84
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810300P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=[N+]2C(C(C)=C1)=C(CCCCCCCCCCC(O[C@](CO)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Categorie correlate
Confezionamento
5ML PTFE Vial with Screw Cap (810300P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3