700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
27-cholestenoic acid
Descrizione
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC