810297P
Avanti
18:1-C11 TopFluor™ DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810297P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-3-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-rac-glycerol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810297P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810297P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)