Documenti fondamentali
810212C
Avanti
C6-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
Sinonimo/i:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-sphinganine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H51N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
577.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810212C-50ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810212C
Concentrazione
0.05 mg/mL (810212C-50ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
Descrizione generale
C6-Sphinganine, also called as C6-dihydrosphingosine, is a common sphingoid base in phospholipids with C6 acyl chain. C6-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810212C-50ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karin Thevissen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(13), 3728-3730 (2008-06-06)
The minimal fungicidal concentration (MFC) of dihydrosphingosine (DHS), phytosphingosine (PHS), and five short-chain DHS derivatives was determined for Candida albicans and Candida glabrata. In this respect, a C15- and a C17-homologue of DHS showed a 2- to 10-fold decreased MFC