810211P
Avanti
C12-NBD Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810211P, powder
Sinonimo/i:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-erythro-sphingosine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810211P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810211P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C36H61N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-21-24-33(43)31(29-42)38-34(44)25-22-19-16-13-11-14-17-20-23-28-37-30-26-27-32(41(45)46)36-35(30)39-47-40-36/h21,24,26-27,31,33,37,42-43H,2-20,22-23,25,28-29H2,1H3,(H,38,44)/b24-21+/t31-,33+/m0/s1
SNOJCYCOPNIGIK-ULETYAGTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)